1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
139710050 139710250
ACRO139710050EA 66.7 CHF
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (745 mmHg)
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %