n-Octadecan, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Octadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
74691-5G
74691-5GEA 77.9 CHF
74691-5G
n-Octadecan, Supelco®
n-Octadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254,5 g/mol
Siedepunkt: 316.1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253a27d5cee6ba584bcf5b8c9c67cbd0e0ff09c&vid=b86b2ada1ebc7d55b422100ec892e56597775a3c&prid=web&clid=SAPDAM