Filterkartuschen, Sartolon®
Lieferant: Sartorius
5102507H1 5102507H2
SARP5102507H1EA 658 CHF
SARP5102507H1 SARP5102507H2
Filterkartuschen, Sartolon®
Filter Filterkartuschen
Sartolon®-Filterkartuschen sind für eine breite chemische Kompatibilität für spezifische Anwendungen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie konzipiert. Das doppelschichtige Design führt zu einer überlegenen Filtrationsleistung im Vergleich zu anderen Nylon-Membranfiltern. Ideal für die Filtration einer breiten Palette von Lösungsmitteln und lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten.
  • Halten hohen Differenzdrücken sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsströmungsrichtung stand
Membran: Hydrophiles Nylon; Stützschichten: PP; Endkappe, KernMore Product Information