n-Octadecan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Octadecane
129290050 129292500 129290010
ACRO129290050EA 25 CHF
ACRO129290050 ACRO129292500 ACRO129290010
n-Octadecan 99+%
n-Octadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254,5 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 28…31 °C
Dichte: 0.777 g/cm³
Flash-Pt: 166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 31 °C
GC ≥99.0 %