Zellschaber und Zellspatel
Lieferant: TPP
TPPA99002EA 375 CHF
TPPA99002 TPPA99004 TPPA99003 TPPA99010 TPPA399002
Zellschaber und Zellspatel
Zellschaber
Konzipiert für die schonende Entnahme und Ernte- von Gewebekulturen in allen Arten von Flaschen, Schalen und Röhrchen.
  • Einfachere und effektivere Sammlung
  • Schaberkopf aus flexiblem PE
  • Schwenkbarer Schaberkopf erleichtert das Manövrieren
  • Auswahl aus drei verschiedenen Klingenbreiten
  • Kleine erhöhte Noppen am Griff für sicheren Halt
  • Fusselfreie Blisterverpackung
  • Benutzerfreundlicher Spenderkoffer
Der Zellschaber verfügt über einen schwenkbaren Kopf, der Änderungen des Klingenwinkels direkt über der Kulturoberfläche ermöglicht und so den Zugang zu anhaftenden Zellen auch in schwer zugänglichen Flaschenecken ermöglicht. Der Zellheber verfügt über eine speziell geformte Klinge mit scharfen Kanten. Es wird hauptsächlich bei Gewebekulturflaschen mit wiederverschließbarem Deckel, abziehbarer Folie oder mit großen Gewebekulturschalen verwendet.
Das Dreifach-Verpackungssystem (3-B) erfüllt strenge Reinraumstandards, um zu verhindern, dass Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen. Die innerste Tasche 1 ist mit den Produktdetails beschriftet, wie Produktnummer, Produktbezeichnung und Chargennummer. Jedes Produkt ist individuell in Aufreissbeuteln verpackt. Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer versehen: 3 = außen, 2 = Mitte, 1 = innerster Beutel. Die Sicherheits-Aufreissbeutel werden kontinuierlich größer, so dass bei der Handhabung eines Beutels nicht versehentlich der nächste Innenbeutel kontaminiert wird.
Mit Standardverpackungen könnten an der Außenseite des Beutels anhaftende Verunreinigungen unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen. Das 3-B-Verpackungssystem verhindert das Eindringen von Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche und erhöht so die Sicherheit beim Umgang mit Stoffen in sterilen Umgebungen signifikant.
Zertifizierungen: ISO 9001:2008 zertifiziert.
Verpackung: Abziehpapier/-film Blister mit einem.