Filterkartuschen, Sartoclean® CA
Lieferant: Sartorius
Sartoclean®
SARP5622504E1EA 534 CHF
SARP5622504E1 SARP5621504E9-B
Filterkartuschen, Sartoclean® CA
Filter Filterkartuschen
Diese Filter sind für die biopharmazeutische Industrie konzipiert, von der Partikelentfernung bis zur Reduzierung der biologischen Belastung. Sie bieten eine festgelegte Rückhalteleistung durch Größenausschluss.
  • Hohe Produktausbeute
  • Hohe mechanische Festigkeit und thermische Beständigkeit
  • Einfache Anpassung an unterschiedliche Prozessvolumina
Membran: Celluloseacetat; Stützen, Kern und Endkappen: PP; O-Ringe: Silikon (optional EPDM oder Fluorelastomer)
Filter werden zur Membranfiltration von Plasmafraktion, Impfstoffen, MAB, Diagnostika, gereinigten Proteinlösungen, biologischen Flüssigkeiten und konservierungsmittelhaltigen Lösungen verwendet.