n-Octacosan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42460.09
42460.18
42460.30
42460.09EA
57.2
CHF
42460.09
42460.18
42460.30
n-Octacosan ≥99%
n-Octacosan
Purity: 99%
CAS No.: 630-02-4
Molecular Formula: CH3(CH2)26CH3
Formula Weight: 394.77
Flash Point: 227°(441°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 440°
MDL No.: MFCD00009355
Formel:
H₃C(CH₂)₂₆CH₃ Siedepunkt: 440 °C Melting Pt: 61…63 °C Dichte: 0,8067 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 227 °C (441 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009355 CAS-Nummer: 630-02-4 EINECS: 211-125-7 |