n-Nonan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTH4310.1EA 67.5 CHF
ROTH4310.1
n-Nonan
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III