Kompakte Bürette, mit austauschbarem PTFE-Hahn, Klasse AS BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-7159EA 130 CHF
612-7159 612-7160 612-7161
Kompakte Bürette, mit austauschbarem PTFE-Hahn, Klasse AS BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
  • Justiert auf "Ex"
  • Modulares Konzept - alle Komponenten inklusive des PTFE-Hahns sind austauschbar
  • Schellbach-Streifen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Bestellinformation: Auf Anfrage sind die Büretten außerdem mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
Lieferumfang: Bürettenrohr mit Schellbach-Streifen, Bürettenhahn mit Präzisionsspitze, inkl. Chargenzertifikat.