n-Nonacosan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15621000EA 147 CHF
EHERC15621000
n-Nonacosan
n-Nonacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₇CH₃
MW: 408,8 g/mol
Siedepunkt: 440,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 63,7 °C
Dichte: 0,8083 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 630-03-5
EINECS: 211-126-2