n-Hexan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
3907.1 3907.2 3907.3 3907.4
ROTH3907.1EA 49.1 CHF
ROTH3907.1 ROTH3907.2 ROTH3907.3 ROTH3907.4
n-Hexan
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Melting Pt: –94.3 °C
Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM