n-Hexan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24580.550EA 0 CHF
24580.550 24580.460 24580.290 24580.324
n-Hexan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm