n-Hexan ≥97,0% (durch GC), CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L 34859-200L
34859-45LEA 7854.92 CHF
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L HONC34859-200L
n-Hexan ≥97,0% (durch GC), CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 66…69 °C(1,013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7,4 %(V)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 97.00 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.010 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 225 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.7
Absorbance at 210 nm Max. 0.3
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
IR spectrum complying
Peroxides JP complying
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Vapor Density ~3 (vs air)