n-Hexan ≥95% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34412-7L
34412-2.5L
34412-7LEA
568.46
CHF
34412-7L
34412-2.5L
n-Hexan ≥95% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
n-Hexan
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 66…69 °C(1.013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 7.4 %(V) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 95 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs | complying |
Vapor Density | ~3 (vs air) |
Vapor Pressure | 5.2 psi ( 37.7 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.375 (lit.) |
Explosion Limit | 7.7 % |