Hexan (Isomerengemisch), Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexanes, Isohexane
42386.K2 42386.K7
42386.K2EA 81.1 CHF
42386.K2 42386.K7
Hexan (Isomerengemisch), Ökologische Qualität
Hexan (Isomerengemisch)
CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 65…70 °C
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.67
Flash-Pt: <–23 °C (–9 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM