n-Hexan ≥95%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42100.K2
42100.M1
42100.K2EA
103
CHF
42100.K2
42100.M1
n-Hexan ≥95%, Ökologische Qualität
n-Hexan
Purity: 95+%
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
Merck Reference: 14,4694
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009520
Pesticide residue, environmental and GC analysis
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.659 Flash-Pt: –23 °C (–9F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 14,4694 |