n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326921000 326920010 326920025
326921000.EA 35 CHF
326921000. 326920010. 326920025.
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,659 g/cm³
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.002 %
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered