n-Hexadecan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Hexadecane, Cetane
MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 806 CHF
52209-25ML 52209-5ML
n-Hexadecan, Supelco®
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226.45 g/mol
Siedepunkt: 287
Melting Pt: 18
Dichte: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM