n-Hexacosan 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-hexacosane
42461.06 42461.14 42461.22
42461.06EA 66.4 CHF
42461.06 42461.14 42461.22
n-Hexacosan 99
n-Hexacosane
Purity: 99% CAS No.: 630-01-3 Molecular Formula: CH3(CH2)24CH3 Formula Weight: 366.72 Physical Form: Solid Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 1705609 MDL No.: MFCD00009354
Formel: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366.71 g/mol
Siedepunkt: 412.2
Melting Pt: 56…58 °C
Dichte: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009354
CAS-Nummer: 630-01-3
EINECS: 211-124-1