n-Hexacosan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO221220010EA
30.2
CHF
ACRO221220010
ACRO221220050
n-Hexacosan 99%
n-Hexacosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₄CH₃ MW: 366,71 g/mol Siedepunkt: 420 °C Melting Pt: 56…59 °C Dichte: 0,8 g/cm³ Flash-Pt: 215 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009354 CAS-Nummer: 630-01-3 EINECS: 211-124-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |