n-Heptan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: high purity solvents
M-Clarity™ quality level = MQ100
51730-50ML 51730-5ML
51730-50MLEA 478 CHF
51730-50ML 51730-5ML
n-Heptan, Supelco®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7852af1bcbc2fd8e8e64c907c66168e1e562448c&vid=0d6bfc294b4eb0d07cb8786d25c125e61cc9c9a4&prid=web&clid=SAPDAM