n-Heptan ≥96%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: n-Dipropylmethan
40978.K2EA 130 CHF
40978.K2
n-Heptan ≥96%, Ökologische Qualität
n-Heptan
Pesticide residue, environmental, and GC analysis
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0,684
Flash-Pt: –4 °C (24 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4659
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg