n-Heptan 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
high purity solvents
22911.AK
22911.K2
22911.AKEA
89.1
CHF
22911.AK
22911.K2
n-Heptan 99+% für die HPLC
n-Heptan
Purity: 99+%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.684
Refractive Index: 1.3877
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Siedepunkt: 97…99 °C Melting Pt: –91 °C Dichte: 0.684 Flash-Pt: –4 °C (24 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 14,4659 |