n-Heptan 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
120340010 120340025 120340050 120340251
ACRO120340010EA 74 CHF
ACRO120340010 ACRO120340025 ACRO120340050 ACRO120340251
n-Heptan 99+%, rein
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0.683 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)