n-Hentriacontan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14085500EA
143
CHF
EHERC14085500
n-Hentriacontan
n-Hentriacontane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₉CH₃ MW: 436,85 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00048745 CAS-Nummer: 630-04-6 |