n-Dotetracontan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44250-100MGEA 69.3 CHF
44250-100MG
n-Dotetracontan, Supelco®
n-Dotetracontane
Formel: H₃C(CH₂)₄₀CH₃
MW: 591,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7098-20-6