n-Dodecan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
23586.293EA
305
CHF
23586.293
n-Dodecan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Dodecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ MW: 170,34 g/mol Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa) Melting Pt: –9,6 °C Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 0.749 - 0.752 |
Brechungsindex (20°C) | 1.420 - 1.422 |