n-Dodecan
Lieferant: Mettler - Toledo
|
Gefahr
|
METN51338012EA
370
CHF
METN51338012
METT51338012
n-Dodecan
n-Dodecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ MW: 170,34 g/mol Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa) Melting Pt: –9,6 °C Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |