n-Dodecan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC13060000EA 68.9 CHF
EHERC13060000
n-Dodecan
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –9,6 °C
Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/61/736161.jpg