n-Dodecan 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dodecane
117591000 117595000 117592500 117590025 117590100 117590250
ACRO117591000EA 46.4 CHF
ACRO117591000 ACRO117595000 ACRO117592500 ACRO117590025 ACRO117590100 ACRO117590250
n-Dodecan 99%, rein
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Siedepunkt: 215…217 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0.753 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test