n-Decan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3475.1 3475.2
ROTH3475.1EA 39.5 CHF
ROTH3475.1 ROTH3475.2
n-Decan
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Siedepunkt: 174.1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM