n-Decan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC12095000EA 56.8 CHF
EHERC12095000
n-Decan
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg