n-Decan 99+%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111871000 111875000 111870025
ACRO111871000EA 57.7 CHF
ACRO111871000 ACRO111875000 ACRO111870025
n-Decan 99+%, pure
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.735 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %