Natriumoctylsulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Schwefelsäureoctylester NatriumsalzOctylschwefelsäure NatriumsalzOctylhydrogensulfat Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75073-10GEA 544 CHF
75073-10G
Natriumoctylsulfat, Supelco®
Natriumoctylsulfat
Formel: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Melting Pt: 181…183 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007470
CAS-Nummer: 142-31-4
EINECS: 205-535-5