Natriumdodecylsulfat (SDS), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 441 CHF
71726-10G-F 71726-50G-F
Natriumdodecylsulfat (SDS), Supelco®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM