Natriumdodecylsulfat (SDS) 85%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
226141000 226145000 226140025
ACRO226141000EA 25.9 CHF
ACRO226141000 ACRO226145000 ACRO226140025
Natriumdodecylsulfat (SDS) 85%, rein
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Melting Pt: 206 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %