1,8-Octandithiol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
B24693.03 B24693.06 B24693.14
B24693.03EA 64.1 CHF
B24693.03 B24693.06 B24693.14
1,8-Octandithiol 98
1,8-Octandithiol
Purity: 98% CAS No.: 1191-62-4 Molecular Formula: HS(CH2)8SH Formula Weight: 178.36 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1735431 MDL No.: MFCD00003574
Formel: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C
Dichte: 0.960
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003574
CAS-Nummer: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9