1-Heptanthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 1639-09-4
Molecular Formula: CH3(CH2)6SH
Formula Weight: 132.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4515
Melting Point: -43°
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1731687
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00004911
Formel:
C₇H₁₆S Siedepunkt: 173…175 °C Melting Pt: –43 °C Dichte: 0.854 Flash-Pt: 46 °C (114 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004911 CAS-Nummer: 1639-09-4 EINECS: 216-678-8 UN: 3336 ADR: 3,III |