1-Butanthiol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 25.7 CHF
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanthiol 99+%
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flash-Pt: 0.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %