(±)-1,2-Pentandiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 111 CHF
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentandiol 96%
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.971 g/cm³
Flash-Pt: 105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010736
CAS-Nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %