Ethylenglycol, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0582-1LEA 131 CHF
0582-1L 0582-4L
Ethylenglycol, hochrein
Ethylenglycol
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Formel: HOCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %