Methanol
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyms: Hydroxymethan Holzalkohol Methylalkohol
WAKO131-01826EA 26.29 CHF
WAKO131-01826
Methanol
Methanol
Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg