Methanol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hydroxymethan
, Holzalkohol
, Methylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83662.290EA
41.6
CHF
83662.290
83662.320
Methanol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Methanol
Formel:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,7 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,1 % |
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) | Max. 5 ng/l |