Methanol
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
EMR173001 EMR173025
EURLEMR173001EA 0 CHF
EURLEMR173001 EURLEMR173025
Methanol
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM