Methanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
L13255.APEA
46.9
CHF
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
Methanol ≥99%
Methanol
Purity: 99%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64.7 °C Melting Pt: –98 °C Dichte: 0.791 Flash-Pt: 11 °C (52 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |