Methanol ≥99,8%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydroxymethan Holzalkohol Methylalkohol
40980.K2EA 71.5 CHF
40980.K2
Methanol ≥99,8%, Ökologische Qualität
Methanol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°C
Boiling Point: 64.7
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis
Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,7 °C
Melting Pt: –98 °CC
Dichte: 0,791
Flash-Pt: 11 °C (52 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,5957
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg