Methanol ≥99,9% für Halbleiter
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hydroxymethan
19393.M1EA
372
CHF
19393.M1
19393.K2
Methanol ≥99,9% für Halbleiter
Methanol
Purity: 99.9% min
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formel:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,7 °C Melting Pt: –98 °C Dichte: 0,791 Flash-Pt: 11 °C (52 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |