Methanol, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326951000
326950010
326950025
326951000.EA
71.2
CHF
326951000.
326950010.
326950025.
Methanol, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64.7 °C (760 mmHg) Melting Pt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |