Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis Residual
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
326630010
326630025
ACRO326630010EA
42.8
CHF
ACRO326630010
ACRO326630025
Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis Residual
Methanol
Formel:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.6 Melting Pt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flash-Pt: 12 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤10 APHA |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |