Ethanol absolut, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83672.290EA
198
CHF
83672.290
83672.230_T
83672.230
83672.269
Ethanol absolut, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Ethanol
Flaschendeckel mit Septum, welches 6 selbstschließende Kanülenöffnungen aufweist.
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₂H₅OH Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa) Melting Pt: –117 °C Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 12 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0030 % |